Bufor, fosforan potasu, roztwór 0,2 M, pH 7,0, ALFA
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J62239.AP
J62239.K2
J62397.AP
J62397.K2
J60851.AP
J60851.K2
J61261.AP
J61261.K2
J62239.APEA
635
PLN
J62239.AP
J62239.K2
J62397.AP
J62397.K2
J60851.AP
J60851.K2
J61261.AP
J61261.K2
Bufor, fosforan potasu, roztwór 0,2 M, pH 7,0, ALFA
CAS No.: 7778-77-0
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011401