Drukuj
Bufory, fosforan potasu, 0,5 M roztwory, Thermo Fisher Scientific
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J61553.AK J61553.AP J60326.AK J60326.AP J60584.AK J60584.AP J61413.AK J61413.AP
J61553.AKEA 625 PLN
J61553.AK J61553.AP J60326.AK J60326.AP J60584.AK J60584.AP J61413.AK J61413.AP
Bufory, fosforan potasu, 0,5 M roztwory, Thermo Fisher Scientific
Bufory Bufory biologiczne
CAS No.: 7778-77-0
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011401