Drukuj
Bufor, ACES, roztwór 0,5 M
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J60755.AE J60755.AK J60366.AE J60366.AK
J60755.AEEA 451 PLN
J60755.AE J60755.AK J60366.AE J60366.AK
Bufor, ACES, roztwór 0,5 M
Bufory Bufory biologiczne
CAS No.: 7365-82-4
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00008030