Drukuj
Ethyl-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
H35916.03 H35916.06
H35916.03EA 465 PLN
H35916.03 H35916.06
Ethyl-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95%
Ethyl-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formuła: C₁₁H₈ClF₃N₂O₂
Temp. topnienia: 132…136 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01833013
Numer CAS: 353258-31-8