Drukuj
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Bromo-6-cyanoimidazo[1,2-a]pyridine
H35421.MD H35421.03
H35421.MDEA 442 PLN
H35421.MD H35421.03
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile 95%
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Formuła: C₈H₄BrN₃
Temp. topnienia: 207…209 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06659617
Numer CAS: 885950-21-0