1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1,1'-Bis(di-t-butylphosphino)ferrocene, 1,1'-Bis[bis(1,1-dimethylethyl)phosphino]ferrocene, DTBPF
L19759.04
L19759.ME
L19759.04EA
1550
PLN
L19759.04
L19759.ME
1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene ≥98%
1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene
Purity: 98%
CAS No.: 84680-95-5
Molecular Formula: C26H44FeP2
Formula Weight: 474.43
Melting Point: 73-78°
MDL No.: MFCD01630818
Formuła:
C₂₆H₄₄FeP₂ Temp. topnienia: 73…78 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01630818 Numer CAS: 84680-95-5 |