4-Chloro-6-quinolineboronic acid pinacol ester 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H54085.MD
H54085.03
H54085.MDEA
764
PLN
H54085.MD
H54085.03
4-Chloro-6-quinolineboronic acid pinacol ester 96%
4-Chloro-6-quinolineboronic acid pinacol ester
Purity: 96%
Molecular Formula: C15H17BClNO2
Formula Weight: 289.56
MDL No.: MFCD16987803
Formuła:
C₁₅H₁₇BClNO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD16987803 Numer CAS: 1201844-73-6 |