3-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-(Methanesulphonyl)phenylboronic acid, 3-(Methylsulphonyl)benzeneboronic acid, (3-(Methylsulphonyl)phenyl)boronic acid
H52916.03
H52916.06
H52916.03EA
1180
PLN
H52916.03
H52916.06
3-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid ≥98%
3-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 373384-18-0
Molecular Formula: C7H9BO4S
Formula Weight: 200.02
Melting Point: 102-110°
MDL No.: MFCD03092935
Formuła:
C₇H₉BO₄S Temp. topnienia: 102…110 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03092935 Numer CAS: 373384-18-0 |