1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1H-Benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid, Benzimidazole-5-carboxylic acid, 5-Benzimidazolecarboxylic acid
A15980.09
A15980.14
A15980.18
A15980.30
A15980.09EA
470
PLN
A15980.09
A15980.14
A15980.18
A15980.30
1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid ≥98%
1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 15788-16-6
Molecular Formula: C8H6N2O2
Formula Weight: 162.15
Melting Point:
Formuła:
C₈H₆N₂O₂ MW: 162.15 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011555 Numer CAS: 15788-16-6 |