5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5-Chloro-1,3-dimethylpyrazole
A11730.06
A11730.14
A11730.06EA
682
PLN
A11730.06
A11730.14
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole ≥98%
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
Purity: 98%
CAS No.: 54454-10-3
Molecular Formula: C5H7ClN2
Formula Weight: 130.58
Refractive Index: 1.4860
Boiling Point: 153-155°
MDL No.: MFCD00051650
Formuła:
C₅H₇ClN₂ MW: 130.58 g/mol Temp. Wrzenia: 153…155 °C Gęstość: 1.137 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051650 Numer CAS: 54454-10-3 |