(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L14422.03
L14422.06
L14422.14
L14422.03EA
212
PLN
L14422.03
L14422.06
L14422.14
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid ≥97%
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 74163-81-8
Molecular Formula: C10H11NO2
Formula Weight: 177.20
Melting Point:
Formuła:
C₁₀H₁₁NO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00144533 Numer CAS: 74163-81-8 |