Drukuj
błękit bromotymolowy 1% in DMF Reag. Ph. Eur. 1012902
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
87797.180EA 257 PLN
87797.180
błękit bromotymolowy 1% in DMF Reag. Ph. Eur. 1012902
błękit bromotymolowy
Informacje do zamówienia: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Formuła: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
MW: 624,39 g/mol
Temp. Wrzenia: 152 °C
Temp. topnienia: –61 °C
Temp. Zapłonu: 58 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005872
Numer CAS: 76-59-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-971-2
Jednostka: 2265
ADR: 3,III
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022
Zobacz ceny
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022