Drukuj

błękit bromotymolowy 1% in ethanol

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: 3′,3″-Dibromothymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide

211841413.0100 211841413.0250 211841413.0500
CHMP211841413.0100EA 105 PLN
CHMP211841413.0100 CHMP211841413.0250 CHMP211841413.0500
błękit bromotymolowy 1% in ethanol
błękit bromotymolowy
Formuła: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
MW: 624.39 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005872
Numer CAS: 76-59-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-971-2
Jednostka: 1170
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,01430

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR