Borane-tert-butylamine complex 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Boron hydride-tert-butylamine
L13177.09
L13177.18
L13177.09EA
298
PLN
L13177.09
L13177.18
Borane-tert-butylamine complex 97%
Borane-tert-butylamine complex
Purity: 97%
CAS No.: 7337-45-3
Molecular Formula: (CH3)3CNH2.BH3
Formula Weight: 86.98
Melting Point: 96-98°
Beilstein Reference: 4134905
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00075635
Formuła:
C₄H₁₄BN Temp. topnienia: 96…98 °C Gęstość: 0,870 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00075635 Numer CAS: 7337-45-3 Numer WE (dawny EINECS): 230-851-5 ADR: 6.1,III |