Drukuj
Erbium(III) oxalate decahydrate 99.9%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
A18420.06 A18420.14 A18420.22
A18420.06EA 174 PLN
A18420.06 A18420.14 A18420.22
Erbium(III) oxalate decahydrate 99.9%
Erbium(III) oxalate decahydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 30618-31-6 Molecular Formula: C6Er2O12.10H2O Formula Weight: 778.73 (598.58anhy) UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00150142
Formuła: C₆Er₂O₁₂·10H₂O
MW: 778.73 g/mol (598.58 anhy)
Gęstość: 2.64
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150142
Numer CAS: 30618-31-6
Numer WE (dawny EINECS): 212-764-4
ADR: 6.1 III