Cerium(III) oxalate hydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Cerium(III) oxalate hydrate
21122.06
21122.14
21122.22
21122.06EA
269
PLN
21122.06
21122.14
21122.22
Cerium(III) oxalate hydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Cerium(III) oxalate hydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 15750-47-7
Molecular Formula: Ce2(C2O4)3.xH2O
Formula Weight: 544.29(anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,2001
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00150139
Formuła:
C₆Ce₂O₁₂·H₂O MW: 544.29 g/mol (anhy) Temp. topnienia: Dec. Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150139 Numer CAS: 15750-47-7 Jednostka: 3288 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 14,2001 |