2-Etyloheksanian wapnia (3 - 8% Ca) in 2-ethylhexanoic acid, Superconductor Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Ethylhexanoic acid calcium salt, Calcium 2-ethylhexanoate, 2-Ethylcaproic acid calcium salt
36657.14
36657.06
36657.14EA
1040
PLN
36657.14
36657.06
2-Etyloheksanian wapnia (3 - 8% Ca) in 2-ethylhexanoic acid, Superconductor Grade
2-Etyloheksanian wapnia
CAS No.: 136-51-6
Molecular Formula: C16H30CaO4
Formula Weight: 326.50
Physical Form: Liquid
Odour: Weak, characteristic
MDL No.: MFCD00014001
Formuła:
C₁₆H₃₀CaO₄ MW: 326.49 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014001 Numer CAS: 136-51-6 Numer WE (dawny EINECS): 205-249-0 |