4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H28942.03
H28942.06
H28942.03EA
220
PLN
H28942.03
H28942.06
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Purity: 97%
CAS No.: 171364-80-0
Molecular Formula: C14H19BO4
Formula Weight: 262.11
Melting Point: 77-81°
MDL No.: MFCD02179438
Formuła:
C₁₄H₁₉BO₄ Temp. topnienia: 77…81 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02179438 Numer CAS: 171364-80-0 |