Cyclopentylboronic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H27081.09
H27081.03
H27081.09EA
1320
PLN
H27081.09
H27081.03
Cyclopentylboronic acid 95%
Cyclopentylboronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 63076-51-7
Molecular Formula: C5H11BO2
Formula Weight: 113.95
MDL No.: MFCD01074541
Formuła:
C₅H₁₁BO₂ MW: 113.95 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01074541 Numer CAS: 63076-51-7 |