2-Phenyl-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Phenylthiazole-4-carboxylic acid
H54521.MD
H54521.03
H54521.06
H54521.MDEA
276
PLN
H54521.MD
H54521.03
H54521.06
2-Phenyl-4-thiazolecarboxylic acid ≥97%
2-Phenyl-4-thiazolecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 7113-10-2
Molecular Formula: C10H7NO2S
Formula Weight: 205.23
Melting Point: 148-152°
MDL No.: MFCD00141954
Formuła:
C₁₀H₇NO₂S Temp. topnienia: 148…152 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00141954 Numer CAS: 7113-10-2 |