Methyl vanillate ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24209.06
B24209.14
B24209.22
B24209.06EA
329
PLN
B24209.06
B24209.14
B24209.22
Methyl vanillate ≥99%
Methyl vanillate
Purity: 99%
CAS No.: 3943-74-6
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Melting Point: 62-66°
Boiling Point: 285-287°
MDL No.: MFCD00008438
Formuła:
C₉H₁₀O₄ Temp. Wrzenia: 285…287 °C Temp. topnienia: 62…66 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008438 Numer CAS: 3943-74-6 Numer WE (dawny EINECS): 223-525-9 |