Drukuj
Methyl vanillate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate
160300050 160300250 160301000
ACRO160300050EA 177 PLN
ACRO160300050 ACRO160300250 ACRO160301000
Methyl vanillate 99%
Methyl vanillate
Formuła: C₉H₁₀O₄
MW: 182.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 285…287 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 64…67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008438
Numer CAS: 3943-74-6
Numer WE (dawny EINECS): 223-525-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to beige Powder and/or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 67 °C
GC ≥98.5 %