(4-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H26017.03
H26017.06
H26017.03EA
562
PLN
H26017.03
H26017.06
(4-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride ≥97%
(4-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 6966-45-6
Molecular Formula: C7H6Cl2O2S
Formula Weight: 225.10
Melting Point: 93-96°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD01631927
Formuła:
C₇H₆Cl₂O₂S Temp. topnienia: 93…96 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01631927 Numer CAS: 6966-45-6 ADR: 8,II |