Drukuj
Rękawice przemysłowe, GemoMech® 665
Dostawca: KCL by Honeywell
665.6 665.7 665.8 665.9 665.10 665.11
KCHL665.6EA 61.9 PLN
KCHL665.6 KCHL665.7 KCHL665.8 KCHL665.9 KCHL665.10 KCHL665.11
Rękawice przemysłowe, GemoMech® 665
Rękawice
Te rękawice poliamidowe posiadają powłokę z pianki nitrylowej na dłoni i palcach oraz dodatkowe nakropienie nitrylowe na dłoni.
  • Dobra przyczepność podczas obsługi tłustych i oleistych części
  • Elastyczny, bardzo wytrzymały
  • Doskonała odporność mechaniczna
Idealny do prac montażowych, motoryzacyjnych i zaopatrzeniowych, obróbki metali i tworzyw sztucznych, magazynowania i prac prowizyjnych oraz konserwacji i napraw.
Thickness: 1,30 ± 0,20 mm
Colour: Black/grey
EN 388 (4121); Cat. II
Certyfikaty: EN 388 (3121); kat. II