Drukuj
Rękawice antyprzecięciowe, SivaCut® 830
Dostawca: KCL by Honeywell
830.10 830.7 830.8 830.9 830.11
KCHL830.10EA 3240 PLN
KCHL830.10 KCHL830.7 KCHL830.8 KCHL830.9 KCHL830.11
Rękawice antyprzecięciowe, SivaCut® 830
Rękawice
Ta rękawica składa się z mieszaniny wyjątkowo odpornych włókien (naturalnego lateksu, para-aramidu, szkła, stali), a tym samym zapewnia ochronę przed przecięciem na najwyższym poziomie (poziom 5). Odporna na kurczenie naturalna lateksowa powłoka chroni zarówno dłoń, jak i palce dłoni oraz grzbiet dłoni.
  • Dobra przyczepność, szczególnie podczas pracy z mokrymi częściami
  • Bardzo dobra elastyczność i wysoki komfort noszenia dzięki dzianinowym mankietom
  • Dobra odporność na przebicie metalu (nie strzykawek) i szkła
  • Zapobiega zmęczeniu użytkownika
Idealne dla osób pracujących w przemyśle szklarskim, w laboratoriach lub w branży utylizacji odpadów.
Colour: Blue/grey
EN 388 (2543), Cat. II
Certyfikaty: EN 388 (2543), Kat. II