Drukuj
Koszule robocze bawełniane, 7388 KC
Dostawca: FRISTADS KANSAS
1007365402XL 1007365403XL 1007365404XL 100736540L 100736540M 100736540S 100736540XL
KWIN1007365402XLEA 314 PLN
KWIN1007365402XL KWIN1007365403XL KWIN1007365404XL KWIN100736540L KWIN100736540M KWIN100736540S KWIN100736540XL
Koszule robocze bawełniane, 7388 KC
Odzież robocza
Durable shirts made of 100% combed cotton.
  • Drawstring at neck
  • Inside pocket
  • Sleeve pocket
  • Two side pockets
Weight: 350 g/m²