Drukuj
Bluza o zmniejszonej palności, 984 SFLA
Dostawca: FRISTADS KANSAS
1005815402XL 1005815403XL 100581540L 100581540M 100581540S 100581540XL 100581540XS
KWIN1005815402XLEA 838 PLN
KWIN1005815402XL KWIN1005815403XL KWIN100581540L KWIN100581540M KWIN100581540S KWIN100581540XL KWIN100581540XS
Bluza o zmniejszonej palności, 984 SFLA
Odzież robocza
Flame retardant sweatshirt made of 60% modacrylic, 38% cotton, 2% anti-static fibers.
  • Elasticated band at neck
  • Elasticated wrists and hem
  • Chest pocket
Weight: 390 g/m²
EN 61482-1-2 (class 1), EN ISO 11612 (A1 B1 C1), EN 1149-5
Certyfikaty: EN 61482-1-2 (class 1), EN ISO 11612 (A1 B1 C1), EN 1149-5