Drukuj
Końcówki do pipet, HLT, HydroLogix™, Thermo Fisher Scientific
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
3680-11 3681 3950-11 3951-11 3895 3896 3920-11 3800-11 3801-11 3802-11 3880 3881 3890 3980 3682-11
613-2800EA 0 PLN
613-2800 613-2801 613-7435 613-7436 MLBP3895 613-7428 613-7433 MLBP3800-11 MLBP3801-11 613-7431 613-7426 613-7427 MLBP3890 613-2785 MLBP3682-11
Końcówki do pipet, HLT, HydroLogix™, Thermo Fisher Scientific
Końcówki do pipet
Końcówki te posiadają unikalną, podwójnie wykonaną ścianę, która została zaprojektowana tak, aby zapewnić bezpieczne uszczelnienie przy ułamku siły potrzebnej do załadowania standardowych końcówek pipet na pipetor. W związku z tym siły wymagane do wyrzucenia końcówek z pipety są znacznie zmniejszone. Formowane z dziewiczego polipropylenu, nie używają dodatków lub powłok, które mogą wpływać na integralność próbki.