Drukuj
Standardowy pryzmatyczny stół optyczny, DidaFirst, Didalab
Dostawca: DIDALAB
POF010122 POF010124 POF010125 POF010126 POF010112 POF010110
DIDAPOF010122EA 924 PLN
DIDAPOF010122 DIDAPOF010124 DIDAPOF010125 DIDAPOF010126 DIDAPOF010112 DIDAPOF010110
Standardowy pryzmatyczny stół optyczny, DidaFirst, Didalab
Materiały edukacyjne Materiały edukacyjne z fizyki Optics Learning Activities
Economical, recent design of prismatic optical bench
  • Anodised aluminium
  • Graduated
  • Adjustable feet available