Drukuj
Okapy wyciągowe Pharmacie, asecos
Dostawca: asecos
31833 31834
135-1772EA 14690 PLN
135-1772 135-1773
Okapy wyciągowe Pharmacie, asecos
Dygestoria i komory Dygestoria apteczne i szkolne
Dla bezpiecznego bezpiecznej się z substancjami chemicznymi chemikaliami, ochrona przed niebezpiecznymi oparami i potencjalnym zagrożeniem wybuchem. Bezpieczne miejsce do pracy z materiałami niebezpiecznymi (wyciągi farmaceutyczne).
  • Montowane na blacie stołu
  • Solidna konstrukcja wykonana z odpornej chemicznie, antybakteryjnejblachy stalowej, laminowanej
  • Monitoring powietrza z alarmem dźwiękowym i wizualnym
Wyposażenie standardowe: monitoring powietrza, 2 gniazda, oświetlenie w miejscu pracy, przesuwana szyba z płynną regulacją wysokości wykonana z szkła akrylowego, wentylator wyciągowy. Akcesoria takie jak przyłącza mediów, rama nośna i zestawy wentylacyjne są dostępne na zapytanie.
Standard equipment: exhaust air monitoring, 2 sockets, workplace lighting, acrylic glass sliding windows with coninuously adjustable height, exhaust air fan. Accessories like media supplies, support frame and ventilation sets are available on request.
Pressure drop with extraction air duct: 315 PA
Certyfikaty: Zgodne z normą DIN 12924 część 4: 2012 CE. Wyprodukowane w Niemczech. Produkt testowany przez uznany instytut.
Dodatkowe informacje: koszt dostawy dostępny na zapytanie.