Drukuj
Końcówki barierowe, niska retencja, ART™, Thermo Fisher Scientific
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
2069-05-HR 2139-05-HR 2149E-05-HR 2149P-05-HR 2179-05-HR 2069-05-RT 2070-05-HR 2070-05-RT 2139-05-RT 2149P-05-RT 2179-05-RT
732-1166EA 341 PLN
732-1166 732-1181 732-1177 732-1175 732-1173 732-2391 732-2393 732-2394 732-2401 732-2403 732-2407
Końcówki barierowe, niska retencja, ART™, Thermo Fisher Scientific
Końcówki do pipet
Te sterylne końcówki barierowe są zaprojektowane tak, aby pasowały praktycznie do każdej pipety i aplikacji. Samouszczelniająca się bariera zapewnia 100% ochronę przed aerozolami i zanieczyszczeniami płynnymi. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii niskiej retencji, hydrofobowa powierzchnia wewnętrzna tych końcówek znacznie zmniejsza utratę próbki do przyczepności i maksymalizuje odzyskiwanie próbki.
  • Wolne od RNazy, DNazy, DNA, ATP, obciążenia biologicznego, endotoksyny, pirogenów i inhibitorów PCR
  • Pokrywę stelaża można łatwo zmienić z tradycyjnego podnośnika na stelaż na zawiasach, aby uzyskać dostęp jedną ręką do końcówek
  • Przedni zatrzask zamyka się i blokuje, zapewniając bezpieczne i bezpieczne przechowywanie
  • Oszczędzający miejsce, umożliwiający układanie w stosy system przeładunku jest przyjazny dla środowiska, identyfikowalny i łatwy w użyciu
Sposób pakowania: Końcówki są dostępne w regałach lub w zasobnikach do przeładunku regałów. Końcówki ładujące wymagają pustego stojaka.