Drukuj
asecos, Szafy na butle gazowe, G-Ultimate
Dostawca: asecos
30641001 30657001 30667001 30676001 30677001 30678001 30679001 30689001
135-1765EA 27670 PLN
135-1765 135-1766 135-1767 135-2447 135-2449 135-1768 135-2452 135-2458
asecos, Szafy na butle gazowe, G-Ultimate
Meble Szafy bezpieczeństwa
Szafy bezpieczeństwa ognioodporne typ 90 do bezpiecznego składowania butli gazowych w budynkach, zgodne z normą DIN EN 14470-2.
  • Łatwa instalacja osprzętu i rur - duża wysokość wewnętrzna szafy (1858 mm)
  • Możliwy dostęp do górnej ubudowy szafy
  • Brak możliwości nie uprawnionego otwarcia - drzwi wyposażone w zamek bębenkowy (możliwość integracji z centralnym system zamykania)
  • Kąt otwarcia drzwi max. 180°
  • Łatwa instalacja - możliwość poziomowania szafy na nierównym podłożu
  • Szybka instalacja - wbudowane kanały powietrzne umożliwiające podłączenie do systemu wentylacji, całościowa wentylacja wnętrza szafy od dołu ku górze
Posiadają ognioodporną izolację, która pełni również funkcję uszczelnienia. Blacha stalowa laminowana w kolorze RAL 7035 (jasny szary). Szafa bezpieczeństwa do przechowywania butli z gazem, odporna na ogień do 90 minut, mogą być instalowane również na zewnątrz budynków. Obudowa jest podłączona do systemu wentylacyjnego za pomocą standardowego przyłącza 75 mm. Wysokość wewnętrzna wynosi 1858 mm umożliwia łatwą instalację osprzętu i rur. Ruchoma rampa umożliwia łatwe i bezpieczne umieszczenie butli w szafie.
Conform to laboratory reglementation EN-14727 CE. GS and TüV approved. Made in Germany.
Certyfikaty: 90 minut odporności na ogień
Testowane w piecu (badanie)
Posiadają znak zgodności GS i CE
Zgodne z normą z EN 14470-2
Informacje do zamówienia: Szafy dostępne są również w kolorze RAL 1004, obudowa żółta/drzwi żółte bez dodatkowych kosztów. Dostarczane bez wyposażenia wewnętrznego. Zestawy wyposażenia wewnętrznego muszą być zamawiane oddzielnie. Szczegóły proszę sprawdzić na stronie vwr.com lub skontaktować z biurem sprzedaży Avantor.
Dodatkowe informacje: koszt dostawy na zapytanie. Butle gazowe i zawory nie są zawarte w cenie.