Drukuj
Końcówki z barierą, ART™, Thermo Fisher Scientific
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
2069-HR 2139-HR 2149E-HR 2149P-HR 2179-HR 2069-RT 2070-HR 2070-RT 2139-RT 2149P-RT 2179-RT
732-1145EA 300 PLN
732-1145 732-1139 732-1141 732-1142 732-1146 732-2392 732-2395 732-2396 732-2402 732-2404 732-2408
Końcówki z barierą, ART™, Thermo Fisher Scientific
Końcówki do pipet
Te sterylne końcówki barierowe są zaprojektowane tak, aby pasowały praktycznie do każdej pipety i aplikacji. Samouszczelniająca się bariera zapewnia 100% ochronę przed aerozolami i zanieczyszczeniami płynnymi.
  • Wolne od RNazy, DNazy, DNA, ATP, obciążeń biologicznych, endotoksyn, pirogenów i inhibitorów PCR
  • Pokrywę stelaża można łatwo zmienić z tradycyjnego podnośnika na stelaż na zawiasach, aby uzyskać dostęp jedną ręką do końcówek
  • Przedni zatrzask zamyka się i blokuje, zapewniając bezpieczne i bezpieczne przechowywanie
  • Oszczędzający miejsce, umożliwiający układanie w stosy system przeładunku jest przyjazny dla środowiska, identyfikowalny i łatwy w użyciu
Sposób pakowania: Końcówki są dostępne w regałach lub w zasobnikach do przeładunku regałów. Końcówki ładujące wymagają pustego stojaka.