Drukuj
Końcówki do pipet, o niskiej retencji, ART™, Thermo Fisher Scientific
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
3520-05 3550-05 3101-05-HR 3101-05-RT 3102-05-HR 3102-05-RT 3501-05-HR 3501-05-RT 3502-05-HR 3502-05-RT 3521-05-HR 3521-05-RT 3522-05-HR 3522-05-RT 3551-05-HR 3551-05-RT 3552-05-HR 3552-05-RT 3771-05-HR 3771-05-RT 3772-05-HR 3772-05-RT
732-0324EA 94.1 PLN
732-0324 732-0466 613-2446 613-2447 613-2450 613-2451 613-2458 613-2459 613-2462 613-2463 613-2470 613-2471 613-2474 613-2475 613-2489 613-2490 613-2493 613-2494 613-2497 613-2498 613-2776 613-2777
Końcówki do pipet, o niskiej retencji, ART™, Thermo Fisher Scientific
Końcówki do pipet
Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii niskiej retencji, hydrofobowa powierzchnia wewnętrzna tych końcówek znacznie zmniejsza utratę próbki do przyczepności i maksymalizuje odzyskiwanie próbki. Końcówki są odpowiednie do pracy z najtrudniejszymi próbkami, takimi jak związki radioaktywne, lepkie materiały, kruche linie komórkowe, wirusy, trudne białka i odczynniki PCR.
  • Końcówki niejałowe są certyfikowane jako wolne od RNazy, DNazy, DNA, ATP, endotoksyn, pirogenów i inhibitorów PCR
  • Sterylne końcówki są certyfikowane jako wolne od RNazy, DNazy, DNA, ATP, obciążenia biologicznego, endotoksyn, pirogenów i inhibitorów PCR
  • Pokrywę stelaża można łatwo zmienić z tradycyjnego podnośnika na stelaż na zawiasach, aby uzyskać dostęp jedną ręką do końcówek
  • Przedni zatrzask zamyka się, a zamki zapewniają bezpieczne przechowywanie
  • Oszczędzający miejsce system ładowania jest przyjazny dla środowiska, identyfikowalny i łatwy w użyciu
Sposób pakowania: Końcówki są dostępne pakowane zbiorczo, w stojakach lub tacach do przeładowywania stojaków. Końcówki ładujące wymagają pustego stojaka.