Drukuj
Końcówki do pipet, ART™, Thermo Fisher Scientific
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
3550 3520 3500 3552-RT 3502-HR 3101-HR 3101-RT 3102-HR 3102-RT 3501-HR 3501-RT 3502-RT 3521-HR 3521-RT 3522-HR 3522-RT 3551-HR 3551-RT 3552-HR 3771-HR 3771-RT 3772-HR 3772-RT
612-9748EA 75.9 PLN
612-9748 612-9749 612-9751 613-2496 613-2464 613-2448 613-2449 613-2452 613-2453 613-2460 613-2461 613-2465 613-2472 613-2473 613-2476 613-2477 613-2491 613-2492 613-2495 613-2499 613-2774 613-2779 613-2780
Końcówki do pipet, ART™, Thermo Fisher Scientific
Końcówki do pipet
Te niefiltrowane końcówki są zaprojektowane tak, aby pasowały praktycznie do każdej mikropipety. Są one odpowiednie do stosowania przy pracy z najtrudniejszymi próbkami, takimi jak związki radioaktywne, lepkie materiały, kruche linie komórkowe, wirusy, trudne białka i odczynniki PCR.
  • Końcówki niejałowe są certyfikowane jako wolne od RNazy, DNazy, DNA, ATP, endotoksyn, pirogenów i inhibitorów PCR
  • Sterylne końcówki są certyfikowane jako wolne od RNazy, DNazy, DNA, ATP, obciążenia biologicznego, endotoksyn, pirogenów i inhibitorów PCR
  • Pokrywę stelaża można łatwo zmienić z tradycyjnego podnośnika na stelaż na zawiasach, aby uzyskać dostęp jedną ręką do końcówek
  • Przedni zatrzask zamyka się, a zamki zapewniają bezpieczne przechowywanie
  • Oszczędzający miejsce system ładowania jest przyjazny dla środowiska, identyfikowalny i łatwy w użyciu
Sposób pakowania: Końcówki są dostępne pakowane zbiorczo, w stojakach lub tacach do przeładowywania stojaków. Końcówki ładujące wymagają pustego stojaka.