Drukuj
Płytki filtracyjne, 96-dołkowe, AcroPrep™ Advance Multiplexing, Pall
Dostawca: Cytiva (Formerly Pall Lab)
8019 8049 8029 8027
518-0022EA 1270 PLN
518-0022 738-0111 518-0023 518-0025
Płytki filtracyjne, 96-dołkowe, AcroPrep™ Advance Multiplexing, Pall
Mikropłytki Płytki filtracyjne
Portfolio płytek filtracyjnych AcroPrep™ Advance obejmuje różne rodzaje membran i wielkości porów, aby zapewnić najlepszą możliwą wydajność w szerokim zakresie przygotowywania próbek i zastosowań przesiewowych o wysokiej przepustowości. Płytki filtracyjne AcroPrep™ Advance są idealne do koncentracji, oczyszczania i odsalania białek i peptydów, aplikacji chromatograficznych na bazie żywic, całkowitego frakcjonowania i klaryfikacji lizat, i ogólnych filtracji.
  • Gładkie ściany zapewniają efektywne odzyskiwanie perełek, zapewniając powtarzalność wyników
  • Membrana wysokiej wydajności - nie zatrzymuje mikrokulek w matrycy membrany
  • Niski poziom fałszywych dodatnich wyników - w teście serologicznym membrana Supor® skutecznie usuwa zespoły IgG, co zmniejsza niespecyficzne reaktywności mikrokulek
  • Geometria dołków powoduje szybszą, bardziej jednolitą stopę filtracji poprzez całą płytkę, z ograniczoną objętością zatrzymywania; geometria wylotu wierzchołka minimalizuje wyciek próbki i straty podczas etapów inkubacji tak, że czas przejęcia nie ma wpływu
  • Niskie wiązanie niespecyficzne - właściwości wewnętrznej płytki i membrany zmniejszają docelowo stratę
AcroPrep™ Advance płytki filtracyjne 96-dołkowe do multipleksowania: Zastosowania obejmują testy multipleksowania na bazie kulek i cytometrii przepływowej.