Drukuj
Płytki filtracyjne, 96-dołkowe, AcroPrep™ Advance Ultrafiltration, Pall
Dostawca: Cytiva (Formerly Pall Lab)
8034 8036 8035 8033 8166 8165 8164 8163
518-0032EA 2260 PLN
518-0032 518-0029 518-0028 518-0027 738-0126 738-0125 738-0124 738-0123
Płytki filtracyjne, 96-dołkowe, AcroPrep™ Advance Ultrafiltration, Pall
Mikropłytki Płytki filtracyjne
Portfolio płytek filtracyjnych AcroPrep™ Advance obejmuje różne rodzaje membran i wielkości porów, aby zapewnić najlepszą możliwą wydajność w szerokim zakresie przygotowywania próbek i zastosowań przesiewowych o wysokiej przepustowości. Płytki filtracyjne AcroPrep™ Advance są idealne do koncentracji, oczyszczania i odsalania białek i peptydów; aplikacji chromatograficznych na bazie żywic; całkowitego frakcjonowania i klaryfikacji lizatu; i ogólnych filtracji.
  • Wysokie odzyskiwanie biomolekuł - membrana Omega® zwykle powoduje ≥90% odzysku biomolekuł docelowych
  • Geometria dołków powoduje szybszą, bardziej jednolitą stopę filtracji poprzez całą płytkę, ze zmniejszoną objętością zatrzymywania, dla maksymalnego odzysku próbki
  • Nisk iie niespecyficzne wiązanie - właściwości płytki i membrany zapobiegają wiązaniu cząsteczek docelowych do płyty
AcroPrep ™ Advance płytki filtracyjne 96-dołkowe do ultrafiltracji: Zastosowania obejmują wykluczenie wielkości, oczyszczanie PCR, oczyszczanie kwasów nukleinowych i rozdzielenie białek.