Drukuj
Płytki filtracyjne, 96-dołkowe, do filtracji rozpuszczalników, AcroPrep™ Advance, Pall
Dostawca: Cytiva (Formerly Pall Lab)
8047 8048 8247 8148 8147 8248 8582 8584 8682 8684 8782 8784 8586 8588 8686 8688
738-0109EA 1240 PLN
738-0109 738-0110 738-0131 738-0122 738-0121 738-0132 513-0163 513-0164 514-1096 514-1097 514-1098 514-1099 513-0166 513-0168 513-0167 513-0169
Płytki filtracyjne, 96-dołkowe, do filtracji rozpuszczalników, AcroPrep™ Advance, Pall
Mikropłytki Płytki filtracyjne
Portfolio płyt filtracyjnych AcroPrep™ Advance obejmuje różne typy membran i rozmiary porów, które zapewniają najlepszą możliwą wydajność w szerokim zakresie przygotowywania próbek i zastosowań przesiewowych o dużej przepustowości. Dostępne z membraną z PTFE lub PTFE (hydrofilowy PTFE).
  • Tworzywa odporne chemicznie zapewniają stabilną platformę do przetwarzania próbek w rozpuszczalnikach organicznych
  • Niski stopień wiązania niespecyficznego - materiały użyte do wykonania płytek zapewniają pełne odzyskanie próbek
  • Geometria dołków powoduje szybszą, bardziej jednolitą stopę filtracji poprzez całą płytkę, ze zmniejszoną objętością zatrzymywania, dla maksymalnego odzysku próbki
  • Geometria końcówki wyjścia pozwala na bezpośredni przepływ próbek na płytkę odbiorczą, zmniejszając ryzyko kontaminacji
Membrana PTFE (hydrophillic politetrafluoroethene) to uniwersalna, hydrofilowa membrana do wodnych, kwasowych, zasadowych, nieagresywnych roztworów organicznych i agresywnych roztworów organicznych. Membrana PTFE zapewnia niskie wiązanie z białkami i niski poziom substancji ekstrahowalnych pochłaniających promieniowanie UV.
Zastosowania obejmują badania metaboliczne, reakcje syntezy molekularnej lub leków, przygotowywanie próbek przy użyciu rozpuszczalników oraz agresywne filtrowanie.
Wymiary
dł. × szer. × wys. (z pokrywą): 128×86×18 mm (350 μl)
dł. × szer. × wys. (bez pokrywą): 128×86×18 mm (350 μl); 128×86×33 mm (1 ml); 128×86×47 mm (2 ml)
Powierzchnia dna dołka: 0,25 cm²
Zalecana eksploatacyjna próżni: ≥254 mm Hg
Zalecana siła odśrodkowa: 1500×g
Materiały konstrukcyjne
Media filtracyjne: membrana PTFE (politetrafluoroetylen), wwPTFE membrane (water wettable polytetrafluoroethylene) lub membrana GHP (hydrofilowy polipropylen)
Obudowa płytki: PP
Pokrywa: PS