Drukuj
Rękawice do zastosowań ogólnych, HyFlex® 11-840, Ansell
Dostawca: Ansell
11-840/10 11-840/11 11-840/6 11-840/7 11-840/8 11-840/9
112-3832EA 360 PLN
112-3832 112-3833 112-3828 112-3829 112-3830 112-3831
Rękawice do zastosowań ogólnych, HyFlex® 11-840, Ansell
Rękawice
Te dzianinowe rękawice z nylonu / spandeksu posiadają powłokę z nitrylu FORTIX® na dłoni, zapewniającą ochronę EN poziomu 4, nawet trzykrotnie większą niż odporność na ścieranie innych lekkich rękawiczek z dzianiny.
  • Oddychająca powłoka FORTIX® dla chłodniejszych, suchszych dłoni i mniejszej ilości potu
  • Przytulna wkładka drugiej skóry dopasowuje się do naturalnych konturów dłoni i zapewnia wrażliwość i zręczność
  • Idealne dla pracowników, którzy poruszają się między zadaniami
  • Materiał bezsilikonowy oznacza brak przeniesienia zanieczyszczeń silikonowych na części metalowe przed malowaniem
Idealne do precyzyjnej manipulacji w zastosowaniach ściernych, np. montaż małych i średnich części, wkręcanie.
Thickness: 1,2 mm
Colour: Black/grey
EN 388 (4231), Cat. II
Certyfikaty: EN 388:2016 (4131A); Kat. II
OEKO-Tex® Standard 100