Drukuj
Ochraniacze na rękaw do przetwarzania żywności, Cork 8161
Dostawca: SIOEN
8161Z0FC1A41 8161A2FK0W02
SIOE8161Z0FC1A41EA 77.8 PLN
SIOE8161Z0FC1A41 SIOE8161A2FK0W02
Ochraniacze na rękaw do przetwarzania żywności, Cork 8161
Odzież robocza
These waterproof sleeve protectors are made of Flexothane® Kleen fabric, a polyamide knitting 6.6 with PU coating.
  • Washable at 95 °C
  • Elasticated at both ends
  • High frequency welded seams
Ideal for food handling industries, green spaces and agriculture.
Weight: 170 g/m²
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Typ Cork 8161
Aplikacje na strój Food,Outdoor
Environmentally Preferable
Risk area Rain (waterproof)
Płeć Dla kobiet i mezczyzn
Sleeve or leg length Long
Tkanina Polyamide knitting 6.6 with PU coating
Weight 170 g/m²