Drukuj
Odblaskowe spodnie typu ogrodniczki, Aoba 6669
Dostawca: SIOEN
6669/FC1/1XL 6669/FC1/2XL 6669/FC1/3XL 6669/FC1/L 6669/FC1/M 6669/FC1/S
SIOE6669/FC1/1XLEA 602 PLN
SIOE6669/FC1/1XL SIOE6669/FC1/2XL SIOE6669/FC1/3XL SIOE6669/FC1/L SIOE6669/FC1/M SIOE6669/FC1/S
Odblaskowe spodnie typu ogrodniczki, Aoba 6669
Odzież robocza
Water- and windproof overalls made of Flexothane® Classic fabric (100% Polyamide knitting with PU coating).
  • Extended durability, high frequency welded seams
  • Two patched pockets, one ruler pocket
  • Two side slits
  • Braces with buckles, bib in front
Weight: 180 g/m²
Certyfikaty: EN 471 (2-2), ENV 343 (3-2)