Drukuj
Odblaskowe spodnie przeciwdeszczowe, Batur 6564
Dostawca: SIOEN
6564/FC1/1XL 6564/FC1/2XL 6564/FC1/3XL 6564/FC1/L 6564/FC1/M 6564/FC1/S
SIOE6564/FC1/1XLEA 259 PLN
SIOE6564/FC1/1XL SIOE6564/FC1/2XL SIOE6564/FC1/3XL SIOE6564/FC1/L SIOE6564/FC1/M SIOE6564/FC1/S
Odblaskowe spodnie przeciwdeszczowe, Batur 6564
Odzież robocza
Water- and windproof trousers made of stretchable Flexothane® Essential consisting of 100% polyester knitting with PU coating. With high frequency welded seams.
  • Provide good cold protection
  • Legs adjustable by press studs
  • Elasticated waist
Weight: 170 g/m²
Certyfikaty: EN 471 (1-2), ENV 343 (3-1)