Drukuj
Odblaskowe spodnie typu ogrodniczki, Anonex 5429
Dostawca: SIOEN
5429/FY1/1XL 5429/FY1/2XL 5429/FY1/3XL 5429/FY1/L 5429/FY1/M 5429/FY1/S
SIOE5429/FY1/1XLEA 441 PLN
SIOE5429/FY1/1XL SIOE5429/FY1/2XL SIOE5429/FY1/3XL SIOE5429/FY1/L SIOE5429/FY1/M SIOE5429/FY1/S
Odblaskowe spodnie typu ogrodniczki, Anonex 5429
Odzież robocza
Waterproof and windproof overalls made of Flexothane classic fabric (100% polyamide knitting with PU coating).
  • Extended durability, high frequency welded seams
  • Closure with press studs, side slits
  • Elastic braces with PVC buttons and buckles
  • Elasticated waist in the back
  • One inside pocket
Weight: 180 g/m²
Certyfikaty: EN 471 (2-2), ENV 343 (3-2)