Drukuj
VWR® Pipety jednomiarowe, dwa oznaczenia, klasa AS
Dostawca: VWR
VWR®
612-4784EA 211 PLN
612-4784 612-4783 612-4775 612-4780 612-4782 612-4781 612-4777 612-4776 612-4779 612-4778
VWR® Pipety jednomiarowe, dwa oznaczenia, klasa AS
Pipety Pipety jednomiarowe
Borosilicate glass 9.1.
  • Kalibracja do dostawy (TD, Ex)
  • Sygnatura pierścienia i napisy w kontrastowej bejce z bursztynu
Certyfikaty: DIN EN ISO 648
Informacje do zamówienia: Identyfikacja partii z datą i certyfikat partii.