Drukuj
VWR® Pipety wielomiarowe, typ 3, klasa AS
Dostawca: VWR Collection
612-4767EA 128 PLN
612-4767 612-4768 612-4769 612-4770 612-4771 612-4772 612-4773 612-4774
VWR® Pipety wielomiarowe, typ 3, klasa AS
Pipety Pipety wielomiarowe
Borosilicate 9.1 glass.
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Marks and inscriptions in amber stain
  • Cotton plug ending (cotton plugs not included)
Certyfikaty: DIN 12696, ISO 835
Informacje do zamówienia: Includes a lot certificate.