Drukuj
Spodnie przeciwdeszczowe o zmniejszonej palności, z odblaskami, Gladstone 5729
Dostawca: SIOEN
5729/278/1XL 5729/278/2XL 5729/278/3XL 5729/278/L 5729/278/M 5729/278/S 5729/279/1XL 5729/279/2XL 5729/279/3XL 5729/279/L 5729/279/M 5729/279/S
SIOE5729/278/1XLEA 1100 PLN
SIOE5729/278/1XL SIOE5729/278/2XL SIOE5729/278/3XL SIOE5729/278/L SIOE5729/278/M SIOE5729/278/S SIOE5729/279/1XL SIOE5729/279/2XL SIOE5729/279/3XL SIOE5729/279/L SIOE5729/279/M SIOE5729/279/S
Spodnie przeciwdeszczowe o zmniejszonej palności, z odblaskami, Gladstone 5729
Odzież robocza
These lightweight, breathable trousers made of Siopor® FR AST fabric (100% polyester fabric with 100% FR PU coating + AST) are waterproof and windproof and have anti-static features. The fixed cotton lining is flame-retardant. The trousers provide good tear resistance and protection against rough weather conditions.
  • Two side slits
  • Ankles adjustable by touch and close fastening
  • Zip closure under flap at leg
  • Drawstring in waist
Weight: 250 g/m²
EN 13034 (Type PB/6), EN 531 (A B2 C1), EN 14116 (inside index 3; outside index 1), EN 1149-5, EN 343 (3-3), EN 471 (1-2)
Certyfikaty: EN 13034 (Type PB/6), EN 531 (A B2 C1), EN 14116 (inside index 3; outside index 1), EN 1149-5, EN 343 (3-3), EN 471 (1-2)