Drukuj
Kurtka polarowa o zmniejszonej palności z odblaskami, Rainier 496Z
Dostawca: SIOEN
496Z/278/1XL 496Z/278/2XL 496Z/278/3XL 496Z/278/L 496Z/278/M 496Z/278/S 496Z/279/1XL 496Z/279/2XL 496Z/279/3XL 496Z/279/L 496Z/279/M 496Z/279/S
SIOE496Z/278/1XLEA 711 PLN
SIOE496Z/278/1XL SIOE496Z/278/2XL SIOE496Z/278/3XL SIOE496Z/278/L SIOE496Z/278/M SIOE496Z/278/S SIOE496Z/279/1XL SIOE496Z/279/2XL SIOE496Z/279/3XL SIOE496Z/279/L SIOE496Z/279/M SIOE496Z/279/S
Kurtka polarowa o zmniejszonej palności z odblaskami, Rainier 496Z
Odzież robocza
Flame retardant safety fleece jacket, made of 100% flame retardant polyester fleece, double-sided, with fixed flame retardant cotton lining in front.
  • Soft fleece fabric and good insulation from cold
  • Straight collar, hidden zip closure
  • Two inset pockets with zip closure
  • Elastic at end of sleeves
  • Elastic drawstring in hem
  • Stitched seams
Back length: 77 cm (L)
Weight: 275 g/m²
Certyfikaty: EN ISO 14116 (Index 1/12H/40), EN ISO 20471 (Class 2), EN 14058 (Class 1XXXX)