Drukuj
Średniociśnieniowe 4-portowe zawory przełączające, Upchurch Scientific®, IDEX Health & Science
Dostawca: UPCHURCH SCIENTIFIC
V-101D V-101L V-101L-60 V-101T
554-3277EA 1780 PLN
554-3277 554-3278 554-3279 554-3280
Średniociśnieniowe 4-portowe zawory przełączające, Upchurch Scientific®, IDEX Health & Science
Zawory Zawory przełączające
  • Biocompatible and chemically inert
  • Pressure rated to 500 psi (34 bar)