Drukuj
Spodnie przeciwdeszczowe, Classic S441
Dostawca: Portwest
S441OGRM S441OGRS S441OGR4XL S441OGRXL S441OGRXXL S441OGRXXXL S441OGRL S441YERS S441YERM S441YERXL S441YERXXL S441YERXXXL S441YER4XL S441YERL S441NARL S441NARM S441NARS S441NARXS S441NAR4XL S441NAR5XL S441NARXL S441NARXXL S441NARXXXL S441BKR4XL S441BKR5XL S441BKR6XL S441BKRL S441BKRM S441BKRS S441BKRXL S441BKRXS S441BKRXXL S441BKRXXXL
PRTWS441OGRMEA 70.2 PLN
PRTWS441OGRM PRTWS441OGRS PRTWS441OGR4XL PRTWS441OGRXL PRTWS441OGRXXL PRTWS441OGRXXXL PRTWS441OGRL PRTWS441YERS PRTWS441YERM PRTWS441YERXL PRTWS441YERXXL PRTWS441YERXXXL PRTWS441YER4XL PRTWS441YERL PRTWS441NARL PRTWS441NARM PRTWS441NARS PRTWS441NARXS PRTWS441NAR4XL PRTWS441NAR5XL PRTWS441NARXL PRTWS441NARXXL PRTWS441NARXXXL PRTWS441BKR4XL PRTWS441BKR5XL PRTWS441BKR6XL PRTWS441BKRL PRTWS441BKRM PRTWS441BKRS PRTWS441BKRXL PRTWS441BKRXS PRTWS441BKRXXL PRTWS441BKRXXXL
Spodnie przeciwdeszczowe, Classic S441
Odzież robocza
Waterproof trousers made of 100% polyester with PVC coating. Suitable for work or leisure.
  • Side access pocket with press-stud closure
  • Elasticated waist
  • Press-stud adjustable ankle
  • Taped seams
  • Wide fit: Can be worn over standard trousers
Weight: 150 g/m²
Certyfikaty: EN 343 (3-1)