Drukuj
Spodnie przeciwdeszczowe, Rotterdam 4500
Dostawca: SIOEN
4500/A41/1XL 4500/A41/2XL 4500/A41/3XL 4500/A41/L 4500/A41/M 4500/A41/S 4500/B90/1XL 4500/B90/2XL 4500/B90/3XL 4500/B90/L 4500/B90/M 4500/B90/S 4500/Y58/1XL 4500/Y58/2XL 4500/Y58/3XL 4500/Y58/L 4500/Y58/M 4500/Y58/S
SIOE4500/A41/1XLEA 232 PLN
SIOE4500/A41/1XL SIOE4500/A41/2XL SIOE4500/A41/3XL SIOE4500/A41/L SIOE4500/A41/M SIOE4500/A41/S SIOE4500/B90/1XL SIOE4500/B90/2XL SIOE4500/B90/3XL SIOE4500/B90/L SIOE4500/B90/M SIOE4500/B90/S SIOE4500/Y58/1XL SIOE4500/Y58/2XL SIOE4500/Y58/3XL SIOE4500/Y58/L SIOE4500/Y58/M SIOE4500/Y58/S
Spodnie przeciwdeszczowe, Rotterdam 4500
Odzież robocza
Water- and windproof rain trousers made of Flexothane® Classic consisting of 100% polyamide knitting with PU coating.
  • Supple, stretchable, lightweight
  • Extended durability, high frequency welded seams
  • Legs adjustable by press studs
  • Elasticated waist
Weight: 180 g/m²
Certyfikaty: ENV 343 (3-2)